Stampa…
2-Indolinone ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Oxindole, Oxindole, Indolin-2-one, 2,3-Dihydro-2-indolone
A18764.22 A18764.06 A18764.14
A18764.22EA 354 EUR
A18764.22 A18764.06 A18764.14
2-Indolinone ≥97%
2-Indolinone
Purity: 97+% CAS No.: 59-48-3 Molecular Formula: C8H7NO Formula Weight: 133.15 Melting Point: 124-128° Boiling Point: 194-196°/17mm MDL No.: MFCD00005711
Formula: C₈H₇NO
Peso molecolare: 133,15 g/mol
Punto di ebollizione: 194…196 °C (17 mmHg)
Punto di fusione: 124…128 °C
Densità: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005711
CAS Number: 59-48-3
EINECS: 200-429-5