Stampa…
2-Indolinone 97%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Oxindole, Oxindole, Indolin-2-one, 2,3-Dihydro-2-indolone
129670250 129671000 129670050
ACRO129670250EA 160 EUR
ACRO129670250 ACRO129671000 ACRO129670050
2-Indolinone 97%, puro
2-Indolinone
Formula: C₈H₇NO
Peso molecolare: 133,15 g/mol
Punto di ebollizione: 227 °C (73 mmHg)
Punto di fusione: 123…128 °C
Densità: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005711
CAS Number: 59-48-3
EINECS: 200-429-5
Visualizza i codici
Appearance Beige to yellow to orange to pink-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 128 °C
HPLC ≥96.0 %