Stampa…
Cloroformio ≥99.9% (GC, on anhydrous basis) stabilizzato, PESTINORM® Supra Trace
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Triclorometano
Stabilization: 0.003…0.006 % w/w stabilizzato con amilene
Filtrato a 0,2 µm. Confezionato sotto azoto.
85853.320EA 176 EUR
85853.320 85853.290
Cloroformio ≥99.9% (GC, on anhydrous basis) stabilizzato, PESTINORM® Supra Trace
Cloroformio
Formula: CHCl₃
Peso molecolare: 119.38 g/mol
Punto di ebollizione: 61.7 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –63 °C
Densità: 1.4832 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000826
CAS Number: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1 III
REACH: 01-2119486657-20
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless liquid
Color (APHA, Pt-Co) max. 10
Assay (GC, on anhydrous basis) min. 99.9 %
Acidity (as HCl) max. 0.0005 %
Residue after evaporation max. 0.0003 % w/w
Stabilizer (Amylene) 0.003-0.006 %w/w
Water (KF) max. 0.01 %w/w
GC/ECD Dioxins, Furans & PCB's max. 5 pg/ml
GC/ECD any Pesticide (as Lindane) max. 5 pg/ml
GC/NPD any Pesticide (as Parathion) max. 10 pg/ml
GC/ECD 1,2,4-TCB to daca-PCB (as Lindane) max. 5 pg/ml
GC/FID C10 to C40 (as n-Decane) max. 3 ng/ml
GC/MSD C10 to C40 (as n-Decane; 30-600amu) max. 3 ng/ml