Stampa…
5-Chloroisatin ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 5-Chloro-1H-indole-2,3-dione, 5-Chloroindoline-2,3-dione
A13125.06 A13125.14 A13125.22
A13125.06EA 20.9 EUR
A13125.06 A13125.14 A13125.22
5-Chloroisatin ≥98%
5-Chloroisatin
Purity: 98% CAS No.: 17630-76-1 Molecular Formula: C8H4ClNO2 Formula Weight: 181.58 Melting Point: ca 247° dec. Beilstein Reference: 383759
Formula: C₈H₄ClNO₂
Peso molecolare: 181,58 g/mol
Punto di ebollizione: 361 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼ 247 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014567
CAS Number: 17630-76-1
EINECS: 241-614-0