Stampa…
4,7-Dichloroisatin ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,7-Dichloroindoline-2,3-dione, 4,7-Dichloro-1H-indole-2,3-dione
A14853.03 A14853.06
A14853.03EA 68.7 EUR
A14853.03 A14853.06
4,7-Dichloroisatin ≥98%
4,7-Dichloroisatin
Purity: 98% CAS No.: 18711-13-2 Molecular Formula: C8H3Cl2NO2 Formula Weight: 216.02 Melting Point: 246-249° Beilstein Reference: 168731
Formula: C₈H₃Cl₂NO₂
Peso molecolare: 216,02 g/mol
Punto di fusione: 246…249 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047214
CAS Number: 18711-13-2