Stampa…
2-Phenylbenzimidazole ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Phenyl-1H-benzimidazole, 2-Phenyl-1H-benzo[d]imidazole
A10996.06 A10996.14 A10996.22
A10996.06EA 24.5 EUR
A10996.06 A10996.14 A10996.22
2-Phenylbenzimidazole ≥97%
2-Phenylbenzimidazole
Purity: 97% CAS No.: 716-79-0 Molecular Formula: C13H10N2 Formula Weight: 194.24 Melting Point: 296-297° Beilstein Reference: 7087 Merck Reference: 14,7274 MDL No.: MFCD00005592
Formula: C₁₃H₁₀N₂
Peso molecolare: 194,24 g/mol
Punto di ebollizione: 422 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 296…297 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005592
CAS Number: 716-79-0
EINECS: 211-939-2
Merck Index: 14,7274