Stampa…
Benzimidazole per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21956.0100 8.21956.9010 8.21956.0500 8.21956.9025
8.21956.0100EA 49.3 EUR
8.21956.0100 8.21956.9010 8.21956.0500 8.21956.9025
Benzimidazole per sintesi, Sigma-Aldrich®
Benzimidazole
Formula: C₇H₆N₂
Punto di ebollizione: 360 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 170…173 °C
Densità: 1,23 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005585
CAS Number: 51-17-2
EINECS: 200-081-4
Merck Index: 13,01082
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 170 - 173 °C
Molar Mass 118.13 g/mol
Boiling Point 360 °C
Hill Formula C7H6N2