Benzimidazole
Fornitore: Cayman Chemical
Formula:
C₇H₆N₂ Punto di ebollizione: 360 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 170…173 °C Densità: 1,23 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00005585 CAS Number: 51-17-2 EINECS: 200-081-4 Merck Index: 13,01082 |