Stampa…
7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
120200100 120200250
ACRO120200100EA 43.6 EUR
ACRO120200100 ACRO120200250
7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene 99%
7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene
Formula: C₁₅H₁₈
Punto di ebollizione: 153 °C (7Torr)
Punto di fusione: 29…31 °C
Densità: 0,97 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00003811
CAS Number: 489-84-9
EINECS: 207-701-2
Merck Index: 12,04581
Visualizza i codici
Appearance Dark blue Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %