Stampa…
4-Metilmorfolina per sintesi
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: NMM, N-Methylmorpholine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05894.9025 8.05894.0250
8.05894.9025EA 0 EUR
8.05894.9025 MERC8.05894.0250
4-Metilmorfolina per sintesi
4-Metilmorfolina
Formula: C₅H₁₁NO
Punto di ebollizione: 115 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –66 °C
Densità: 0,922 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006175
CAS Number: 109-02-4
EINECS: 203-640-0
UN: 2535
ADR: 3 (8),II