Stampa…
4-Ethylmorpholine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A11905.AE A11905.AK A11905.AP A11905.AU
A11905.AEEA 23.3 EUR
A11905.AE A11905.AK A11905.AP A11905.AU
4-Ethylmorpholine ≥98%
4-Ethylmorpholine
Purity: 98% CAS No.: 100-74-3 Molecular Formula: C6H13NO Formula Weight: 115.18 Flash Point: 27°(80°F) Refractive Index: 1.4413 Melting Point: -63° Boiling Point: 138-139° Beilstein Reference: 102969 UN No.: 2734 MDL No.: MFCD00006177
Formula: C₆H₁₃NO
Punto di ebollizione: 138…139 °C
Punto di fusione: –63 °C
Densità: 0,908
Flash Pt: 27 °C (80 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006177
CAS Number: 100-74-3
EINECS: 202-885-0
UN: 2734
ADR: 8,II