Stampa…
4-Ethylmorpholine 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: N-Ethylmorpholine
149401000 149405000 149400025
ACRO149401000EA 20.8 EUR
ACRO149401000 ACRO149405000 ACRO149400025
4-Ethylmorpholine 99%
4-Ethylmorpholine
Formula: C₆H₁₃NO
Peso molecolare: 115,18 g/mol
Punto di ebollizione: 139 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –63 °C
Densità: 0,9 g/cm³
Flash Pt: 27 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006177
CAS Number: 100-74-3
EINECS: 202-885-0
UN: 2734
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -46° to -50° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF)