Morfolina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06127.0100
8.06127.0500
8.06127.1000
8.06127.2500
8.06127.9035
8.06127.9025
8.06127.9010
8.06127.0100EA
25
EUR
8.06127.0100
8.06127.0500
8.06127.1000
8.06127.2500
8.06127.9035
8.06127.9025
8.06127.9010
Morfolina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Morfolina
Formula:
C₄H₉NO Punto di ebollizione: 128,9 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –5 °C Densità: 1 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 38 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005972 CAS Number: 110-91-8 EINECS: 203-815-1 UN: 2054 ADR: 8 (3),I Merck Index: 12,06362 |
|
Solubility | (20 °C) soluble |
Molar Mass | 87.12 g/mol |
Boiling Point | 128 - 130 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 10 hPa (20 °C) |
Flash Point | 32 °C |
Density | 1.00 g/cm3 (20 °C) |
pH | 10.6 (5 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 275 °C |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |