Morfolina ≥99.0% ACS
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.0% min
CAS No.: 110-91-8
Molecular Formula: C4H9NO
Formula Weight: 87.12
Flash Point: 35°(95°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.007
Refractive Index: 1.4540
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Colourless
Odour: Amine-like
Melting Point: -5°
Boiling Point: 129°
Beilstein Reference: 102549
Merck Reference: 14,6277
UN No.: 2054
MDL No.: MFCD00005972
Formula:
C₄H₉NO Peso molecolare: 87,12 g/mol Punto di ebollizione: 129 °C Punto di fusione: –5 °C Densità: 1,007 Flash Pt: 35 °C (95 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005972 CAS Number: 110-91-8 EINECS: 203-815-1 UN: 2054 ADR: 8,I Merck Index: 14,6277 |