Stampa…
Morfolina 99+% ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
415160050 415165000 415160025
ACRO415160050EA 20.6 EUR
ACRO415160050 ACRO415165000 ACRO415160025
Morfolina 99+% ACS
Morfolina
Formula: C₄H₉NO
Peso molecolare: 87,12 g/mol
Punto di ebollizione: 128,9 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –5 °C
Densità: 0,99 g/cm³
Flash Pt: 32 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005972
CAS Number: 110-91-8
EINECS: 203-815-1
UN: 2054
ADR: 8,I
Merck Index: 12,06362
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9fb9ce2adfd770be2ae8d5f63ea6220bef0f781&vid=b69634bdbbcf34b52a1cac5ca746949f5aa518cf&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
Boiling point 126.0 to 130.0°C
Color scale ≤15 APHA
Titration with HCl ≥99.0 %