Stampa…
3-Pyrroline 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,5-Dihydro-1H-pyrrole
L16349.03 L16349.06
L16349.03EA 121 EUR
L16349.03 L16349.06
3-Pyrroline 96%
3-Pyrroline
Purity: 96% CAS No.: 109-96-6 Molecular Formula: C4H7N Formula Weight: 69.11 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -18°(0°F) Refractive Index: 1.4690 Boiling Point: 90-91° Beilstein Reference: 103173 Merck Reference: 14,8017 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00005213
Formula: C₄H₇N
Peso molecolare: 69,11 g/mol
Punto di ebollizione: 90…91 °C
Punto di fusione: –71 °C
Densità: 0,902
Flash Pt: –18 °C (0 °F)
MDL Number: MFCD00005213
CAS Number: 109-96-6
EINECS: 203-723-1
ADR: 3,II
Merck Index: 14,8017