Stampa…
1-Phenylpyrrolidine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-Phenylpyrrolidine
L05239.06 L05239.14
L05239.06EA 69.3 EUR
L05239.06 L05239.14
1-Phenylpyrrolidine ≥98%
1-Phenylpyrrolidine
Purity: 98+% CAS No.: 4096-21-3 Molecular Formula: C10H13N Formula Weight: 147.22 Refractive Index: 1.5820 Boiling Point: 133-134°/19mm MDL No.: MFCD00015897
Formula: C₁₀H₁₃N
Peso molecolare: 147,22 g/mol
Punto di ebollizione: 133…134 °C (19 mmHg)
Punto di fusione: 11 °C
Densità: 1,018 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015897
CAS Number: 4096-21-3
EINECS: 223-849-0
UN: 3287
ADR: 6.1,III