Pempidine ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 79-55-0
Molecular Formula: C10H21N
Formula Weight: 155.28
Flash Point: 50°(122°F)
Odour: Amine-like
Boiling Point: 187-188°
Beilstein Reference: 103806
Merck Reference: 14,7080
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00006493
Formula:
C₁₀H₂₁N Punto di ebollizione: 187…188 °C Punto di fusione: 11 °C Densità: 0,858 Flash Pt: 50 °C (122 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006493 CAS Number: 79-55-0 EINECS: 201-211-2 UN: 1992 ADR: 3,III Merck Index: 14,7080 |