2,2,6,6-Tetramethylpiperidine per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₉H₁₉N Punto di ebollizione: 152 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 30…31 °C Densità: 0,83 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 24 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005985 CAS Number: 768-66-1 EINECS: 212-199-3 UN: 2734 ADR: 8 (3),II |
Solubility | 25.9 g/l (20 °C) |
Melting Point | -59 °C |
Molar Mass | 141.25 g/mol |
Boiling Point | 152 - 156 °C |
Vapor Pressure | 14 hPa (39 °C) |
Flash Point | 37 °C |
Density | 0.83 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 290 °C |