2,2,6,6-Tetramethylpiperidine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 768-66-1
Molecular Formula: C9H19N
Formula Weight: 141.26
Flash Point: 34°(93°F)
Refractive Index: 1.4440
Odour: Amine-like
Melting Point: -59°
Boiling Point: 152-154°
Beilstein Reference: 103296
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00005985
Formula:
C₉H₁₉N Punto di ebollizione: 152…154 °C Punto di fusione: –59 °C Densità: 0,832 Flash Pt: 34 °C (93 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005985 CAS Number: 768-66-1 EINECS: 212-199-3 ADR: 3,III |