Stampa…
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
151950100 151950250 151951000
ACRO151950100EA 69.7 EUR
ACRO151950100 ACRO151950250 ACRO151951000
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine 98%
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
Formula: C₉H₁₉N
Peso molecolare: 141.26 g/mol
Punto di ebollizione: 152 °C (760 mmHg)
Densità: 0.83 g/cm³
Flash Pt: 24 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005985
CAS Number: 768-66-1
EINECS: 212-199-3
UN: 1992
ADR: 3 III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4425 to 1.4465 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %