4-Benzylpiperidine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
161931000
161930050
ACRO161931000EA
79
EUR
ACRO161931000
ACRO161930050
4-Benzylpiperidine 98%
4-Benzylpiperidine
Formula:
C₁₂H₁₇N Punto di ebollizione: 279 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 6…7 °C Densità: 0,99 g/cm³ Flash Pt: >112 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006006 CAS Number: 31252-42-3 EINECS: 250-535-0 ADR: 6.1,II |
Appearance | Clear colorless to yellow Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |