Stampa…
Cicloesimide
Fornitore: PanReac AppliChem
Pericolo
Synonyms: Naramycin A, Actidione, 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide,
A0879.0001 A0879.0005 A0879.0025
A0879.0001EA 70.2 EUR
A0879.0001 A0879.0005 A0879.0025
Cicloesimide
Cicloesimide
Formula: C₁₅H₂₃NO₄
Peso molecolare: 281,35 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082346
CAS Number: 66-81-9
EINECS: 200-636-0
UN: 2811
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3abdf7ad3f7b3ea9e67fba3b6f3970c6627794be&vid=e4881b1231d28dee84e9f5f8e0c0f27d8679dae3&prid=web&clid=SAPDAM