Stampa…
Cicloesimide 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Naramycin A, Actidione, 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide,
357420010 357420050 357420250
ACRO357420010EA 85.1 EUR
ACRO357420010 ACRO357420050 ACRO357420250
Cicloesimide 95%
Cicloesimide
Formula: C₁₅H₂₃NO₄
Peso molecolare: 281,35 g/mol
Punto di fusione: 107…114 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082346
CAS Number: 66-81-9
EINECS: 200-636-0
UN: 2811
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3abdf7ad3f7b3ea9e67fba3b6f3970c6627794be&vid=e4881b1231d28dee84e9f5f8e0c0f27d8679dae3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 118 °C
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation -25° to -32° (20 °C, 589 nm) (c=1, CHCl3)