Stampa…
4-Methylpiperidine per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06187.0100 8.06187.0500
8.06187.0100EA 50.9 EUR
8.06187.0100 8.06187.0500
4-Methylpiperidine per sintesi, Sigma-Aldrich®
4-Methylpiperidine
Formula: C₆H₁₃N
Peso molecolare: 99.18 g/mol
Punto di ebollizione: 124
Punto di fusione: –4 °C
Densità: 0.84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006005
CAS Number: 626-58-4
EINECS: 210-954-1
UN: 2733
ADR: 3 (8) II
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 4 - 5 °C
Molar Mass 99.18 g/mol
Boiling Point 121 - 127 °C
Vapor Pressure 16 hPa (20 °C)
Flash Point 13 °C
Refractive Index 1.4487 (20 °C, 589 nm)
Density 0.84 g/cm3 (20 °C)
pH 13 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms 4-Pipecoline
Hill Formula C6H13N