Stampa…
4-Methylpiperidine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
127511000 127515000 127510025
ACRO127511000EA 32.6 EUR
ACRO127511000 ACRO127515000 ACRO127510025
4-Methylpiperidine 99%
4-Methylpiperidine
Formula: C₆H₁₃N
Peso molecolare: 99.18 g/mol
Punto di ebollizione: 122 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 4…5 °C
Densità: 0.84 g/cm³
Flash Pt: 13 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006005
CAS Number: 626-58-4
EINECS: 210-954-1
UN: 3286
ADR: 3 II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4480 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %