2-Methylpyrrolidine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
365390020
365390100
ACRO365390020EA
111
EUR
ACRO365390020
ACRO365390100
2-Methylpyrrolidine 98%
2-Methylpyrrolidine
Formula:
C₅H₁₁N Punto di ebollizione: 98…100 °C Densità: 0,88 g/cm³ Flash Pt: 2 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014491 CAS Number: 765-38-8 EINECS: 212-144-3 UN: 2733 ADR: 3,II |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4350 to 1.4370 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |