2-Methylpiperidine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 109-05-7
Molecular Formula: C6H13N
Formula Weight: 99.18
Flash Point: 8°(46°F)
Refractive Index: 1.4470
Odour: Amine-like
Melting Point: -4°
Boiling Point: 118-119°
Beilstein Reference: 79804
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00005982
Formula:
C₆H₁₃N Punto di ebollizione: 118…119 °C Punto di fusione: –4 °C Densità: 0,842 Flash Pt: 8 °C (46 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005982 CAS Number: 109-05-7 EINECS: 203-642-1 ADR: 3,II |