Stampa…
1-Methylpyrrolidine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
127611000 127615000 127610025
ACRO127611000EA 36.5 EUR
ACRO127611000 ACRO127615000 ACRO127610025
1-Methylpyrrolidine 98%
1-Methylpyrrolidine
Formula: C₅H₁₁N
Punto di ebollizione: 80…81 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –90 °C
Densità: 0,819 g/cm³
Flash Pt: –21 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003173
CAS Number: 120-94-5
EINECS: 204-438-5
UN: 3286
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %