1-Methylpiperidine ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
N-Methylpiperidine
Purity: 99%
CAS No.: 626-67-5
Molecular Formula: C6H13N
Formula Weight: 99.18
Flash Point: 3°(37°F)
Refractive Index: 1.4378
Odour: Amine-like
pH: 12
Melting Point: -50°
Boiling Point: 105-107°
Beilstein Reference: 1073
UN No.: 2399
MDL No.: MFCD00006491
Formula:
C₆H₁₃N Punto di ebollizione: 105…107 °C Punto di fusione: –50 °C Densità: 0,816 Flash Pt: 3 °C (37 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006491 CAS Number: 626-67-5 EINECS: 210-959-9 UN: 2399 ADR: 3,II |