Stampa…
1-Methylpiperidine 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: N-Methylpiperidine
127480100 127482500 127480010
ACRO127480100EA 23.4 EUR
ACRO127480100 ACRO127482500 ACRO127480010
1-Methylpiperidine 99%
1-Methylpiperidine
Formula: C₆H₁₃N
Peso molecolare: 99,18 g/mol
Punto di ebollizione: 105…108 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –50 °C
Densità: 0,82 g/cm³
Flash Pt: 3 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006491
CAS Number: 626-67-5
EINECS: 210-959-9
UN: 2399
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4368 to 1.4388 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %