4-Hydroxy-1-methylpiperidine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 106-52-5
Molecular Formula: C6H13NO
Formula Weight: 115.18
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.4790
Melting Point: 26-30°
Boiling Point: 198-200°
Beilstein Reference: 103024
MDL No.: MFCD00006500
Formula:
C₆H₁₃NO Punto di ebollizione: 198…200 °C Punto di fusione: 26…30 °C Densità: 0,98 Flash Pt: 87 °C (188 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006500 CAS Number: 106-52-5 EINECS: 203-406-8 |