N-Metil-2-pirrolidone (NMP), Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
M-Clarity™ quality level = MQ100
78769-10ML-F
78769-5ML-F
78769-10ML-FEA
210
EUR
78769-10ML-F
78769-5ML-F
N-Metil-2-pirrolidone (NMP), Supelco®
N-Metil-2-pirrolidone (NMP)
Formula:
C₅H₉NO Peso molecolare: 99,13 g/mol Punto di ebollizione: 202 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –24 °C Densità: 1,033 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 91 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003193 CAS Number: 872-50-4 EINECS: 212-828-1 Merck Index: 13,06140 |