N-Metil-2-pirrolidone (NMP) ≥99.5% per spettrofotometria
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
Purity: 99.5+%
CAS No.: 872-50-4
Molecular Formula: C5H9NO
Formula Weight: 99.13
Flash Point: 86°(187°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.033
Refractive Index: 1.4705
Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Amine-like
Melting Point: -24°
Boiling Point: 204°
Beilstein Reference: 106420
Merck Reference: 14,6117
MDL No.: MFCD00003193
Formula:
C₅H₉NO Peso molecolare: 99.13 g/mol Punto di ebollizione: 204 °C Punto di fusione: –24 °C Densità: 1.033 Flash Pt: 86 °C (187 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003193 CAS Number: 872-50-4 EINECS: 212-828-1 Merck Index: 14,6117 |