Stampa…
N-Metil-2-pirrolidone (NMP) 99.5% per HPLC
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
368450010 368450025 368451000
ACRO368450010EA 142 EUR
ACRO368450010 ACRO368450025 ACRO368451000
N-Metil-2-pirrolidone (NMP) 99.5% per HPLC
N-Metil-2-pirrolidone (NMP)
Formula: C₅H₉NO
Punto di ebollizione: 202 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –24 °C
Densità: 1,03 g/cm³
Flash Pt: 91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003193
CAS Number: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥99.5 %
UV at 450 nm A: ≤0.01
Color scale ≤20 APHA