Stampa…
N-Metil-2-pirrolidone (NMP), extra dry over Molecular Sieve 99.5%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
364381000 364380010 364380025 364385000
364381000.EA 35.9 EUR
364381000. 364380010. 364380025. 364385000.
N-Metil-2-pirrolidone (NMP), extra dry over Molecular Sieve 99.5%, AcroSeal®
N-Metil-2-pirrolidone (NMP)
Formula: C₅H₉NO
Punto di ebollizione: 202 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –24 °C
Densità: 1,03 g/cm³
Flash Pt: 91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003193
CAS Number: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.5 %
Color scale ≤50 APHA