Stampa…
N-Metil-2-pirrolidone (NMP) 99.5% per sintesi peptidica
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
354900025 354900010 354900100
ACRO354900025EA 320 EUR
ACRO354900025 ACRO354900010 ACRO354900100
N-Metil-2-pirrolidone (NMP) 99.5% per sintesi peptidica
N-Metil-2-pirrolidone (NMP)
Formula: C₅H₉NO
Peso molecolare: 99,13 g/mol
Punto di ebollizione: 202 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –24 °C
Densità: 1,03 g/cm³
Flash Pt: 91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003193
CAS Number: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=33ee2b4e79776bd212dd56ac2172b24cbc955077&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Free amine ≤0.01 %