Stampa…
1-Etil-2-pirrolidone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: N-Etil-2-pirrolidone
B24548.14 B24548.22 B24548.36
B24548.14EA 43.1 EUR
B24548.14 B24548.22 B24548.36
1-Etil-2-pirrolidone ≥98%
1-Etil-2-pirrolidone
Purity: 98% CAS No.: 2687-91-4 Molecular Formula: C6H11NO Formula Weight: 113.16 Flash Point: 76°(169°F) Refractive Index: 1.4650 Boiling Point: 96-98°/20mm MDL No.: MFCD00003199
Formula: C₆H₁₁NO
Peso molecolare: 113.16 g/mol
Punto di ebollizione: 96…98 °C (20 mmHg)
Densità: 0.992
Flash Pt: 76 °C (169 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003199
CAS Number: 2687-91-4
EINECS: 220-250-6