1-Etil-2-pirrolidone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₁₁NO Punto di ebollizione: 212,5 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –75 °C Densità: 0,998 g/cm³ Flash Pt: 91 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003199 CAS Number: 2687-91-4 EINECS: 220-250-6 |
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4640 to 1.4680 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |