Pirrolidina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
Tetrahydropyrrole
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₄H₉N Peso molecolare: 71.12 g/mol Punto di ebollizione: 87 Punto di fusione: –63 °C Densità: 0.86 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 3 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005249 CAS Number: 123-75-1 EINECS: 204-648-7 UN: 1922 ADR: 3 (8) II Merck Index: 12,08199 |
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -63 °C |
Molar Mass | 71.12 g/mol |
Boiling Point | 86 - 88 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 65 hPa (20 °C) |
Flash Point | 3 °C |
Refractive Index | 1.4435 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.6 - 10.6 %(V) |
Density | 0.86 g/cm3 (20 °C) |
pH | 12.9 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 345 °C |
Saturation concentration | 466 g/m3 (20 °C) Air |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |