Stampa…
Pirrolidina 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
132081000 132082500 132080010 132080025
ACRO132081000EA 28.5 EUR
ACRO132081000 ACRO132082500 ACRO132080010 ACRO132080025
Pirrolidina 99+%
Pirrolidina
Formula: C₄H₉N
Punto di ebollizione: 86…88 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –63 °C
Densità: 0,866 g/cm³
Flash Pt: 3 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005249
CAS Number: 123-75-1
EINECS: 204-648-7
UN: 1922
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08199
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4421 to 1.4441 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA