Stampa…
Piperidina 99,5, Biotechnology Grade for biotechnology, Burdick & Jackson™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
Synonyms: Hexahydropyridine, Hexazane, Pentamethyleneimine
571261-200ML 571261-450ML
571261-200MLEA 140.11 EUR
571261-200ML 571261-450ML
Piperidina 99,5, Biotechnology Grade for biotechnology, Burdick & Jackson™
Piperidina
Formula: C₅H₁₁N
Peso molecolare: 85.15 g/mol
Punto di ebollizione: 107 °C
Punto di fusione: –10 °C
Densità: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 10.3 %(V)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005979
CAS Number: 110-89-4
EINECS: 203-813-0
UN: 2401
ADR: 8 I
Merck Index: 12,07621
Visualizza i codici
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.50 %
Refractive index (n 20/D) 1.451 - 1.455
Water (Karl Fischer) Max. 0.3 %
Absorbance at 370 nm Max. 0.050
Absorbance at 290 nm Max. 1.000
Refractive Index n20/D 1.452 (lit.)
Vapor Density 3 (vs air)