Stampa…
Piperidina 99%, extra puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Hexahydropyridine, Hexazane, Pentamethyleneimine
147180010 147180025 147185000 147181000 147180100
ACRO147180010EA 143 EUR
ACRO147180010 ACRO147180025 ACRO147185000 ACRO147181000 ACRO147180100
Piperidina 99%, extra puro
Piperidina
Formula: C₅H₁₁N
Peso molecolare: 85,15 g/mol
Punto di ebollizione: 107,3 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –11 °C
Densità: 0,862 g/cm³
Flash Pt: 16 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005979
CAS Number: 110-89-4
EINECS: 203-813-0
UN: 2401
ADR: 8,I
Merck Index: 12,07621
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA