Perhydroazepine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Hexamethyleneimine
Purity: 98+%
CAS No.: 111-49-9
Molecular Formula: C6H13N
Formula Weight: 99.18
Flash Point: 22°(71°F)
Refractive Index: 1.4660
Odour: Ammonia-like
Melting Point: -37°
Boiling Point: 138-139°
Beilstein Reference: 1084
UN No.: 2493
MDL No.: MFCD00006934
Formula:
C₆H₁₃N Peso molecolare: 99,18 g/mol Punto di ebollizione: 138…139 °C Punto di fusione: –37 °C Densità: 0,880 Flash Pt: 22 °C (71 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006934 CAS Number: 111-49-9 EINECS: 203-875-9 UN: 2493 ADR: 3,II |