Stampa…
Perhydroazepine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
120590050 120595000 120590250
ACRO120590050EA 17.8 EUR
ACRO120590050 ACRO120595000 ACRO120590250
Perhydroazepine 99%
Perhydroazepine
Formula: C₆H₁₃N
Punto di ebollizione: 138 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –37 °C
Densità: 0,88 g/cm³
Flash Pt: 18 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006934
CAS Number: 111-49-9
EINECS: 203-875-9
UN: 2493
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %