N-Iodosuccinimide ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Iodopyrrolidine-2,5-dione
Purity: 97%
CAS No.: 516-12-1
Molecular Formula: C4H4INO2
Formula Weight: 224.99
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Density: 2.245
Sensitivity: Moisture and Light Sensitive
Appearance: White to pale brown
Melting Point: ca 196° dec.
Beilstein Reference: 113917
Merck Reference: 14,5045
MDL No.: MFCD00005512
Formula:
C₄H₄INO₂ Peso molecolare: 224.99 g/mol Punto di ebollizione: 356 Punto di fusione: ∼ 196 °C (dec.) Densità: 2.245 Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00005512 CAS Number: 516-12-1 EINECS: 208-221-6 Merck Index: 13,05065 |