Stampa…
N-Iodosuccinimide 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Iodopyrrolidine-2,5-dione
299570100 299570500 299571000 299575000
ACRO299570100EA 113 EUR
ACRO299570100 ACRO299570500 ACRO299571000 ACRO299575000
N-Iodosuccinimide 98%
N-Iodosuccinimide
Formula: C₄H₄INO₂
Peso molecolare: 224.99 g/mol
Punto di ebollizione: 356
Punto di fusione: 197…204 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005512
CAS Number: 516-12-1
EINECS: 208-221-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,05065
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 197 to 204 °C
Titration Iodometric ≥97.5 %