Succinimide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
Pyrrolidine-2,5-dione
Purity: 98+%
CAS No.: 123-56-8
Molecular Formula: C4H5NO2
Formula Weight: 99.09
Flash Point: 201°(393°F)
Odour: Odourless
pH: 4-6
Melting Point: 121-126°
Boiling Point: 287-288°
Beilstein Reference: 108440
Merck Reference: 14,8871
MDL No.: MFCD00005495
Formula:
C₄H₅NO₂ Peso molecolare: 99,09 g/mol Punto di ebollizione: 287…288 °C Punto di fusione: 121…126 °C Densità: 1,410 Flash Pt: 201 °C (393 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005495 CAS Number: 123-56-8 EINECS: 204-635-6 Merck Index: 14,8871 |