Stampa…
Succinimide 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Pyrrolidine-2,5-dione
348650050 348651000 348655000
ACRO348650050EA 29.4 EUR
ACRO348650050 ACRO348651000 ACRO348655000
Succinimide 98%
Succinimide
Formula: C₄H₅NO₂
Peso molecolare: 99,09 g/mol
Punto di ebollizione: 285…290 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 121…126 °C
Densità: 1,418 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 201 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005495
CAS Number: 123-56-8
EINECS: 204-635-6
Merck Index: 12,09040
Visualizza i codici
Appearance Off-white to beige to light brown Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 126 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %