Stampa…
2-Pirrolidone ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Pyrrolidin-2-one
A15332.36 A15332.A3
A15332.36EA 36.7 EUR
A15332.36 A15332.A3
2-Pirrolidone ≥99%
2-Pirrolidone
Purity: 99% CAS No.: 616-45-5 Molecular Formula: C4H7NO Formula Weight: 85.11 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4875 Melting Point: 23-25° Boiling Point: 245° Merck Reference: 14,8016 MDL No.: MFCD00005270
Formula: C₄H₇NO
Peso molecolare: 85,11 g/mol
Punto di ebollizione: 245 °C
Punto di fusione: 23…25 °C
Densità: 1,12
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005270
CAS Number: 616-45-5
EINECS: 210-483-1
Merck Index: 14,8016